Kit d'expérimentation, empreintes protéiques
Fournisseur: G-Biosciences
BE-408
BE-408EA 361 EUR InStock
BE-408
Kit d'expérimentation, empreintes protéiques
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de biochimie
Dans le cadre de cette activité de laboratoire, les étudiants apprennent à réaliser des procédures simples d'isolation des protéines pour isoler l'empreinte protéique de différents tissus frais. Ils les comparent aux empreintes protéiques de 4 tissus différents pour comprendre que la fonction d'un organe particulier est due aux protéines présentes dans l'organe en question. Ce kit inclut également quatre échantillons de protéines sèches (foie, cerveau, cœur et poumons de souris) faisant office de contrôle s'il est impossible d'obtenir des tissus frais.
  • Manipulation des échantillons de protéines
  • Molécules de protéines, les éléments constitutifs de la vie
  • Électrophorèse des protéines pour résoudre le problème
  • Diversité des protéines dans tout le royaume animal
Autres éléments nécessaires : équipement d'électrophorèse des protéines.
Information de livraison: Informations de livraison: Livré avec les composants nécessaires pour des expériences pratiques sur six postes de travail pour 4 à 5 étudiants ou 24 à 30 étudiants. Guide de formation inclus et guides pour étudiants séparés.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité