Kit d'expérimentation, chromatographie hydrophobe
Fournisseur: G-Biosciences
BE-416
BE-416EA 320 EUR InStock
BE-416
Kit d'expérimentation, chromatographie hydrophobe
Matériel éducatif Matériel éducatif de chimie Activités de chromatographie
Conçu pour les étudiants, le kit de chromatographie hydrophobe permet d'acquérir le principe de base de la chromatographie hydrophobe utilisant une enzyme hydrophobe. L'utilisation de cette enzyme permet de réaliser la purification, suivie d'un simple dosage enzymatique pour détecter les fractions contenant l'enzyme. Cette activité de laboratoire implique la préparation d'un extrait de protéine brute et la réalisation d'une chromatographie hydrophobe pour isoler l'enzyme.
  • Principe de la chromatographie hydrophobe
  • Immobilisation de protéines sur des colonnes hydrophobes
  • Facteurs influençant la liaison et l'élution des protéines sur des colonnes hydrophobes
  • Activité pratique de chromatographie hydrophobe
Autres éléments nécessaires : centrifugeuse à basse vitesse pour tubes de 1,5 à 2 ml, bain-marie ou bécher et thermomètre.
Information de livraison: Informations de livraison: Livré avec les composants nécessaires pour des expériences pratiques sur six postes de travail pour 4 à 5 étudiants ou 24 à 30 étudiants. Guide de formation inclus et guides pour étudiants séparés.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité