Kits d'expérimentation, chromatographie d'affinité
Fournisseur: G-Biosciences
BE-417
BE-417EA 339 EUR InStock
BE-417
Kits d'expérimentation, chromatographie d'affinité
Matériel éducatif Matériel éducatif de chimie Activités de chromatographie
Le kit de chromatographie d'affinité enseigne le principe de base de la chromatographie d'affinité utilisant des colonnes d'affinité très spécifiques. Cette activité de laboratoire implique la préparation d'un extrait de protéine brute et la réalisation d'une chromatographie d'affinité pour isoler une protéine.
  • Principe de chromatographie d'affinité
  • Immobilisation de protéines sur des colonnes d'affinité
  • Liaison et élution de protéines sur des colonnes d'affinité
  • Facteurs influençant la chromatographie d'affinité
  • Activité pratique de chromatographie d'
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité