Kit d'expérimentation, chromatographie d'immunoaffinité
Fournisseur: G-Biosciences
BE-507
BE-507EA 393 EUR InStock
BE-507
Kit d'expérimentation, chromatographie d'immunoaffinité
Matériel éducatif Matériel éducatif de chimie Activités de chromatographie
Activité de laboratoire pratique permettant d'étudier la chromatographie d'immunoaffinité et d'utiliser un anticorps spécifique pour purifier les protéines antigéniques d'échantillons complexes. Cette technique passe par la réalisation d'une chromatographie utilisant un antigène ou un anticorps immobilisé sur une résine de chromatographie. La solution contenant l'antigène ou l'anticorps traverse la colonne qui capture efficacement et spécifiquement les anticorps (antigène). Les molécules capturées sont éluées de la colonne sous forme de fraction pure. Dans le cadre de cette activité de laboratoire, les étudiants réalisent une chromatographie d'immunoaffinité et découvrent comment cette méthode est utilisée en laboratoire de recherche.
  • Enseigne la précipitation anticorps/antigènes
  • Activités pratiques visant à précipiter le complexe antigène/anticorps
  • Évaluation quantitative de la concentration d'anticorps
Autres éléments nécessaires : centrifugeuse à basse vitesse pour tubes de 1,5 à 2 ml, agitateur rotatif pour tubes de 1,5 ml ou agitateur incubateur, caisson lumineux UV.
Information de livraison: Informations de livraison: Livré avec les composants nécessaires pour des expériences pratiques sur six postes de travail pour 4 à 5 étudiants ou 24 à 30 étudiants. Guide de formation inclus et guides pour étudiants séparés.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité