GenFind V3 Reagent Kits
Fournisseur: Beckman Coulter
C34880
BECKC34880EA 872 EUR InStock
BECKC34880
GenFind V3 Reagent Kits
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
This prep system kit isolates and purifies genomic DNA (gDNA) from whole blood. The kit is uses Solid Phase Reversible Immobilisation (SPRI) paramagnetic bead-based technology to effectively produce a high recovery of high quality DNA for downstream applications such as PCR.
  • Automated available
Application: Genomic DNA extraction from whole blood.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité