Microtitre Plates, FlowerPlate, pH/DO 2 (LG1/RF)
Fournisseur: Beckman Coulter
M2P-MTP-48BOH2
BECKM2P-MTP-48BOH2EA 3910 EUR InStock
BECKM2P-MTP-48BOH2
Microtitre Plates, FlowerPlate, pH/DO 2 (LG1/RF)
Microplaques Microplaques HTS
The FlowerPlate microtiter plate is a 48-well MTP in standard ANSI/SLAS (SBS) format. Its flower-shaped wells resemble baffles in shake flasks and facilitate high gas transfer into the liquid phase.
This FlowerPlate MTP has two optical sensors (optodes) per cultivation well, i.e. the LG1 optode for measuring the pH value and the RF optode for measuring the DO.
The following bioprocess parameters can be read out online by the BioLector microbioreactor:
• Biomass
• pH
• Dissolved oxygen (DO)
• Fluorescence
This MTP is compatible with: BioLector II, BioLector Pro and BioLector XT microbioreactors.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité