Micro sampling vials
Fournisseur: Beckman Coulter
144709
BECL144709EA 237.36 EUR InStock
BECL144709
Micro sampling vials
Fioles
Microvials can be used as vial inserts for small volume sample introduction into the CESI 8000, PA 800 series and P/ACE MDQ systems.
  • Microvials fit into universal vials
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité