Tubes à centrifuger, Ultra-Clear™
Fournisseur: Beckman Coulter
342413 344320 331372
BECL342413EA 308 EUR InStock
BECL342413 BECL344320 BECL331372
Tubes à centrifuger, Ultra-Clear™
Tubes Tubes à centrifuger
Centrifuge tubes available made from PP, translucent or Ultra-Clear™ material.
Les tubes à centrifuger Ultra-Clear™ sont transparents, ce qui permet de localiser facilement les échantillons aux bandes ou aux granulés visibles.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité