Carboys, narrow neck, with screw closure, PE, Behroplast®
Fournisseur: BEHR
B00177004
BEHRB00177004EA 44.6 EUR InStock
BEHRB00177004
Carboys, narrow neck, with screw closure, PE, Behroplast®
Flacons Bonbonnes
PE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité