Flow meter
Fournisseur: BEHR
B00217617
BEHRB00217617EA 429 EUR InStock
BEHRB00217617
Flow meter
Débitmètres
This adjustable flow through meter is a substitute of DFM for the determination of cyanide.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité