behrotest® nitrogen station, KOSTA 2
Fournisseur: BEHR
B00217639
BEHRB00217639EA 461 EUR InStock
BEHRB00217639
behrotest® nitrogen station, KOSTA 2
Systèmes de digestion Systèmes de minéralisation
In the behrotest® nitrogen station, solvent is evaporated under ambient temperature conditions by using a mild nitrogen flow. A distributor leads the nitrogen flow through two individually adjustable tubes into the Kuderna-Danish flasks. Thus the two samples reduce simulataneously.
The organic phase can be reduced down to less than 1 ml under a mild nitrogen flow.
Certifications: ISO 9377-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité