Soxhlet extractor, multiposition
Fournisseur: BEHR
B00218423
BEHRB00218423EA 8380 EUR InStock
BEHRB00218423
Soxhlet extractor, multiposition
Extracteurs Extracteurs Soxhlet
Complete workstation to undertake Soxhlet extraction using 6×100 ml flasks.
Information de livraison: Workstation comprises temperature and time controller, heating block with six sample positions, condenser frame with coolant water distribution manifold, glassware including flasks, extractors and Dimroth condensers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité