Digestion system for hydroxyproline, behrotest®
Fournisseur: BEHR
B00218426
BEHRB00218426EA 0 EUR InStock
BEHRB00218426
Digestion system for hydroxyproline, behrotest®
Systèmes de digestion Systèmes de minéralisation
This six sample digestion apparatus with energy control is suitable for determination of hydroxyproline content.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité