Hot extractors according to Randall
Fournisseur: BEHR
B00218451
BEHRB00218451EA 7580 EUR InStock
BEHRB00218451
Hot extractors according to Randall
Extracteurs Extracteurs automatiques
These extractors can be used to separate a substance or a group of elements from samples according to the Randall technique. It features lever assembly to raise and lower the extraction unit into/out of the heating chamber.
  • Several times faster than Soxhlet extraction
  • Every heating positions has a seperate temperature control
  • Unit equipped with screw fasteners ensures safety
Information de livraison: Unit supplied with 1 set of extraction thimbles (100 ml).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité