Thermomètres écologiques en verre, calibration individuelle, Enviro-Safe®
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
B602020100
BELAB602020100EA 371 EUR InStock
BELAB602020100
Thermomètres écologiques en verre, calibration individuelle, Enviro-Safe®
Thermomètres Thermomètres analogiques
Thermomètre facile à lire, avec rapport d'étalonnage individuel indiquant les corrections au dixième près, un numéro de rapport unique et les normes NIST utilisées pour la calibration. Pour une utilisation dans les laboratoires chimiques/pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, la transformation des aliments et boissons, les industries pharmaceutique et médicale, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
  • Certification EnviroKleen™
  • Liquide Enviro-Safe® non toxique, biodégradable, sans plomb
  • Lisibilité aisée ce qui réduit le nombre d'erreurs de lecture
Chaque instrument est étalonné et certifié individuellement par un équipement conforme à l'Institut national des normes et de la technologie.
Certifications: Traceable to NIST, individually serialised.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité