Liquid-in-glass thermometer, angled, H-B DURAC®, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
B608102900
BELAB608102900EA 76.3 EUR InStock
BELAB608102900
Liquid-in-glass thermometer, angled, H-B DURAC®, SP Bel-Art
Thermomètres Thermomètres analogiques
Designed for use in all heating blocks, this total immersion thermometer features a 90° angle and an arrow at 37 °C.
  • Red organic liquid against white back glass
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité