Règle fluorescente, Scienceware®
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F133550001
BELAF133550001EA 44.2 EUR InStock
BELAF133550001
Règle fluorescente, Scienceware®
Règles
La règle fluorescente peut être utilisée pour observer et photographier des gels d'agarose et d'acrylamide aux acides nucléiques colorés au bromure d'éthidium.
  • Règle fluorescente visiblement par éclairage à la lumière UV
  • Sert de mesure de la mobilité des acides nucléiques
  • Peut être utilisée pour quantifier les tailles des fragments d'acides nucléiques
  • Cette mesure permet de comparer les cycles de gel à différents moments dans les mêmes conditions.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité