Markers, bel-pen, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F133740000
BELAF133740000EA 52.7 EUR InStock
BELAF133740000
Markers, bel-pen, SP Bel-Art
Stylos Marqueurs indélébiles
These felt tip marking pens are perfect for labeling all types of glassware and plastics. The permanent and quick drying ink remains waterproof and smudge proof.
  • Will withstand autoclaving when dry
  • Pen with handy pocket clip is 133 mm long
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité