Labelling tapes, rainbow pack, Write-On™, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F134630600
BELAF134630600EA 227 EUR InStock
BELAF134630600
Labelling tapes, rainbow pack, Write-On™, SP Bel-Art
Rubans adhésifs
These labelling tapes are made of paper with rubber adhesive and are assembled in rainbow pack.
  • Resistant to moisture and most solvents
  • Withstands a maximum temperature of +247 °C for 30 minutes; can be used down to −73 °C
  • Withstands a steam autoclaving cycle at +121 °C
Adheres to any clean surface, fluoropolymer resin covered materials without leaving a sticky residue. Pencil, ball-point pen or solvent ink marker remain legible under the most demanding laboratory conditions.
Length: 36,4 m
Commander maintenant
COMMANDE
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité