Boîtes de coloration
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F135511000
BELAF135511000EA 72.3 EUR InStock
BELAF135511000
Boîtes de coloration
Boîtes de coloration
Ces boîtes avec couvercles encliquetables sont dotées d'une vidange (y compris une prise en polyéthylène basse densité) qui se trouve sous le fond de la boîte pour éliminer presque toutes les perturbations du gel lorsque le liquide est évacué.
  • Liquid capacity up to 750 ml
  • Durable box and cover that are acid- and alkali-resistant
  • Also resistant to many solvents
Conveniently stain, fix, destain and manipulate electrophoresis gels.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité