Fritware immersion filters, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F136700000
BELAF136700000EA 112 EUR InStock
BELAF136700000
Fritware immersion filters, SP Bel-Art
Filtres Tubes filtrants
Immersion filters for filtration involving recovery of solids without having to transfer material to funnels.
  • High density PE plastic coarse porosity disc and body
  • Use directly or precoat for fine filtration
  • Has a serrated tubing connector
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité