Gas dispersion tube, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F136910000
BELAF136910000EA 130 EUR InStock
BELAF136910000
Gas dispersion tube, SP Bel-Art
Tubes de détection de gaz
HDPE gas dispersion tube. Bell-mouthed fitting with a sealed-in, coarse porosity Fritware® PE disc at the large end.
  • Smaller bubbles
  • Tube internal diameter: 6,35 mm
Suitable for insertion into small openings.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité