Funnels with standard stem
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F146760100
BELAF146760100EA 73.2 EUR InStock
BELAF146760100
Funnels with standard stem
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
PP, translucent.
  • External ribs prevent airlock
  • Steam autoclavable at 121 ºC
  • Good chemical resistance
These funnels feature an exclusive filter-step internal design for speedier filtrations. The parallel stem measures Ø 8 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité