Funnels, powder, with tapered stem, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F146810000
BELAF146810000EA 1140 EUR InStock
BELAF146810000
Funnels, powder, with tapered stem, SP Bel-Art
Entonnoirs Entonnoirs à poudre
PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Autoclavable at 121 °C
With standard tapered stem.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité