Multipurpose trays, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F162000011
BELAF162000011EA 87.9 EUR InStock
BELAF162000011
Multipurpose trays, SP Bel-Art
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
Trays made of PP.
  • Stackable
  • Top rim adds rigidity and provides handholds for transport
  • Rounded inside corners make cleaning easy
Ideal for holding instruments while autoclaving and cleaning glassware to reduce chance of damage.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité