Multipurpose trays, with lid, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F162300000
BELAF162300000EA 87.7 EUR InStock
BELAF162300000
Multipurpose trays, with lid, SP Bel-Art
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
PP.
  • Chemical and corrosion resistant
  • Flexible and strong
  • Stackable to conserve space
Multipurpose trays with snap on lid is ideal for safely storing small items and holding instruments while autoclaving. Rounded and smooth inside corners allow easy cleaning.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité