Storage boxes, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F166140000
BELAF166140000EA 119 EUR InStock
BELAF166140000
Storage boxes, SP Bel-Art
Boîtes Boîtes de rangement
This styrene plastic compartment box is designed to organise and store 35 mm slides, hardware, corks, stoppers and other lab items.
  • Crystal-clear, they afford full visibility of contents
  • Tight-fitting, hinged lid keeps objects contained
  • Not recommended below 0 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité