Éponge à récurer pour verrerie, Cleanware™
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F170780001
BELAF170780001EA 43.3 EUR InStock
BELAF170780001
Éponge à récurer pour verrerie, Cleanware™
Lingettes Éponges
Cette éponge très absorbante résistante aux odeurs est conçue pour enlever des résidus tenaces sur la verrerie.
  • Performances de séchage similaires à la cellulose, maintient les propriétés physiques souhaitées du polyuréthane
  • La mousse contient une technologie anti-microbienne pour inhiber la prolifération bactérienne et les odeurs
  • Reste souple et flexible, mouillée ou sèche
  • Ne se fissure pas, ne se rétracte pas et ne se fragilise pas comme la cellulose
  • Le côté à récurer résiste aux accrochages ; ne laisse pas de fibres et conserve sa capacité à récurer agressive, même en cas d'utilisation fréquente
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité