Pipette jar
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F171300018
BELAF171300018EA 275 EUR InStock
BELAF171300018
Pipette jar
Pots Pots pour pipettes
Store and soak pipettes in these leakproof, molded polyethylene pipette jars.
Withstands all common cleaning solutions at room temperature, including sulfuric acid/dichromate.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité