Élévateurs de laboratoire, Poly-Jaque™
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F183910001
BELAF183910001EA 770 EUR InStock
BELAF183910001
Élévateurs de laboratoire, Poly-Jaque™
Crics de laboratoire
This corrosion resistat lab jack is molded of strong PC and assembled with no metal parts. It supports gradient makers, hot plates, flasks, beakers, baths and other lab items up to 6,8 kg.
  • Electrically non conductive, can be immersed in a bath or used in corrosive environments
  • Large height adjusting knob allows accurate positioning
  • Both top and bottom plates may be drilled for permanent attachment to bench or lab equipment with screws or bolt
  • Smooth, easy-to-clean top plate has a 21 cm diameter
  • Steam autoclavable at 121 °C
Information de livraison: More Product Information
Collapse All
Dimensions de la plaque Portée statique maximale Hauteur de travail Couleur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Ø 210 mm 6,8 kg 76 - 300 mm noir 1 BELAF183910001
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité