Rack for cuvettes, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F185150000
BELAF185150000EA 68.1 EUR InStock
BELAF185150000
Rack for cuvettes, SP Bel-Art
Portoirs Portoirs pour cuvettes
Made of white PP. Rack holds 10 mm light path spectrophotometer cuvettes in two tiers with numbered wells.
  • Autoclavable
  • Very good chemical resiatnce
  • Easy to clean
The wells hold standard cuvettes with a 12,5 mm cross-section. A sloped top makes the second tier more accessible.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité