Test tube racks, In-Line, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F185270000
BELAF185270000EA 32.1 EUR InStock
BELAF185270000
Test tube racks, In-Line, SP Bel-Art
Portoirs Tube Racks
For high-visibility, six-place high-density polyethylene rack is end-supported by two columns.
  • Top plate has 25 mm diameter holes
  • Base has corresponding hemispherical wells
  • Includes six vertical pins for tube drying
  • Easy snap together assembly
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité