Microcentrifuge tube floating racks, Prep-Safe™, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F187420001
BELAF187420001EA 37.3 EUR InStock
BELAF187420001
Microcentrifuge tube floating racks, Prep-Safe™, SP Bel-Art
Portoirs Tube Racks
PP
Unique tabs protect the samples from loss and contamination. Place tubes in slots and slide under tabs to keep tubes in place and caps closed when under pressure, floating or submerged. Use in water baths, ice or on the benchtop. Holds twenty eight 1,5 or 2,0 ml microcentrifuge tubes in numbered locations. Raised handle allows rack to be lifted without agitating samples.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité