Portoirs pour tubes à essais, Poxygrid®
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F187650001
BELAF187650001EA 114 EUR InStock
BELAF187650001
Portoirs pour tubes à essais, Poxygrid®
Portoirs Tube Racks
Fils d'acier, revêtement époxy.
  • Résistance aux produits chimiques et à la corrosion
  • Résistance aux températures de –210 à +121 °C
  • Sa conception ouverte et ses rayonnages en fil métallique permettent des changements rapides de température des échantillons pendant le cycle à différentes températures de bains-marie
La construction en fil d'acier avec revêtement époxy et durci à la chaleur n'est pas modifiée par les solvants organiques, les sels, les acides faibles et les alcalis faibles. Elle dispose d'orifices carrés, de trois étages, d'une grille inférieure rainurée et de bords renforcés.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité