Portoirs pour tubes à centrifuger
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F187960000
BELAF187960000EA 34.5 EUR InStock
BELAF187960000
Portoirs pour tubes à centrifuger
Portoirs Tube Racks
PP, autoclavable
  • Compatible avec des tubes à fond conique
  • Montants ouverts pour une vue d'ensemble du contenu du tube
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité