Cryo storage boxes, 0 °C Cryo-Safe™ Mini Cooler, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F188460000
BELAF188460000EA 388 EUR InStock
BELAF188460000
Cryo storage boxes, 0 °C Cryo-Safe™ Mini Cooler, SP Bel-Art
Boîtes Boîtes de congélation
Polycarbonate body and clear polycarbonate lid, non-toxic gel-filled.
  • Stackable to save space
  • Molded side handles allow secure grip for transfer
  • Rubber feet prevent sliding on the lab bench
A non-toxic freezing gel is isolated within the walls of the cooler and lid, ensuring lasting low temperatures and protecting any labels or marks on the vials. The lid is indexed and marked to show tube location that matches locations printed on the cooler. Ideal for safeguarding samples in freezers with defrost cycle and fluctuating temperatures. Keep twelve 0,5More Product Information
Collapse All
Pour Dimensions Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
12 microcentrifuge tubes 0,5/1,5 ml 145×100×95 mm 1 BELAF188460000
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité