Cryogenic vial storage boxes, Bel-Art ProCulture, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F188490001
BELAF188490001EA 111 EUR InStock
BELAF188490001
Cryogenic vial storage boxes, Bel-Art ProCulture, SP Bel-Art
Boîtes Boîtes pour cryotubes
These durable polycarbonate boxes are ideal for compact storage of 1,2 - 2,0 or 5 ml cryogenic vials.
  • Temperatures resistance from –196 to +121 °C
  • Clear lids can be written on with permanent markers and have a printed grid for easy inventory
  • Keyed corner aligns the lid with identifying numbers on the rack
  • Can be used as mailers for vials
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité