Racks for cryogenic vial boxes, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F188530004
BELAF188530004EA 161 EUR InStock
BELAF188530004
Racks for cryogenic vial boxes, SP Bel-Art
Portoirs Portoirs pour cryoboîtes
Cryo storage towers are ideal for benchtop, incubator use, transportation, freezer and general purpose storage.
  • PC
Footprint dimensions: 150×150 mm
Shelf dimensions: 142×142 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité