Racks for NMR sample tubes, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F188540005
BELAF188540005EA 95.2 EUR InStock
BELAF188540005
Racks for NMR sample tubes, SP Bel-Art
Portoirs Tube Racks
These PP racks are made specifically for organising and protecting thin-walled nuclear magnetic resonance tubes.
  • Hemispherical wells in lower deck cradle tubes
  • End plate handles make transport easy
  • Racks stack securely to conserve bench space
  • Chemical resistant and autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité