Spill containment tray, small, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F189050001
BELAF189050001EA 127 EUR InStock
BELAF189050001
Spill containment tray, small, SP Bel-Art
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux de déversements
Made of PP, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Durable
  • Steam autoclavable at 121 °C
Reduce injury and damage from accidental spills.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité