Socle inclinable pour microplaques
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F189380000
BELAF189380000EA 234 EUR InStock
BELAF189380000
Socle inclinable pour microplaques
Well Plate Stands and Well Orienters
L'aliquotage précis et répétitif dans des puits de microplaques est simplifié en plaçant la plaque sur le pied réglable et en définissant la pente à un angle optimal. La plaque inclinée permet à l'utilisateur de savoir quels puits ont reçu des aliquotes en contrastant de manière visible les ménisques entre les puits voisins.
  • Permet d'ajouter avec précision des aliquotes dans les puits des microplaques
  • Vue sans efforts des ajouts sur n'importe quel angle
  • Réduit les erreurs de pipetage par l'opérateur
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité