Portoir pour plateau de pipettes
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F189400000
BELAF189400000EA 96.9 EUR InStock
BELAF189400000
Portoir pour plateau de pipettes
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux pour pipettes
This pipette tray made of PS can be used in drawers or on the benchtop for storing pipettes and can also be used for soaking pipettes before cleaning.
  • Scalloped rims hold 16 small or 7 large pipettes
  • Center support holds 12 short pipettes in a perpendicular direction
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité