Pipette and tip storage station, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F189619166
BELAF189619166EA 609 EUR InStock
BELAF189619166
Pipette and tip storage station, SP Bel-Art
Portoirs pour pipettes
This handy station keeps pipettors and tips within reach.
  • Top rack stores up to six pipettes; three bins hold a generous supply of bulk pipette tips
  • White acrylic plastic base, sides and top afford easy cleaning
  • Bin front and self-closing lid are made from transparent acrylic for clear view of contents
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité