Tray, for Petri dish incubation, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F189830000
BELAF189830000EA 174 EUR InStock
BELAF189830000
Tray, for Petri dish incubation, SP Bel-Art
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
Tray made of white epoxy-coated steel.
  • Excellent aid for keeping cell cultures organised
  • With 29 holes of 19 mm diameter in bottom allow air passage
  • Holds 100 mm petri dishes securely on an incubator rack
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité