Connecteurs pour tuyaux, en Y
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F196140000 F196130000 F196150000 F196160000 F196180000
BELAF196140000EA 93.4 EUR InStock
BELAF196140000 BELAF196130000 BELAF196150000 BELAF196160000 BELAF196180000
Connecteurs pour tuyaux, en Y
Raccords et connecteurs
Y-shaped connectors for tubing, made of chemical-resistant polypropylene, for use with a wide range of liquids or gases.
  • Multiple barbs per arm provide additional contact between the fitting and the tubing for extra gripping power
  • FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
  • Autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité