Racks for centrifuge tubes, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F198580001
BELAF198580001EA 187 EUR InStock
BELAF198580001
Racks for centrifuge tubes, SP Bel-Art
Portoirs Tube Racks
Made of heavy gauge steel wire, poxygrid epoxy coated.
  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistance from –223 to +121 °C
  • Autoclavable
Heat-cured epoxy coating is unaffected by organic solvents, salts, weak acids and weak alkalis.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité