Microcentrifuge tube opener, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F199250001
BELAF199250001EA 59.3 EUR InStock
BELAF199250001
Microcentrifuge tube opener, SP Bel-Art
Pinces à sertir et pinces à dessertir
Easily open all sizes of microcentrifuge tubes with this double-ended tool.
  • Opens standard 1,5, 2,0 and 2,2 ml tubes with one end
  • Forked blade on other end opens smaller sizes (250, 400 and 550 μl)
  • Dimensions: 7 cm (3⅛") long
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité