Spill containment tray, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F246750050
BELAF246750050EA 164 EUR InStock
BELAF246750050
Spill containment tray, SP Bel-Art
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux de déversements
Made of Polystyrene, translucent.
  • With external flange
  • Durable
  • Liners must be ordered seperately
Protect laboratory benches. To absorb spilled liquids.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité