Working tray, benchtop, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F246750060
BELAF246750060EA 266 EUR InStock
BELAF246750060
Working tray, benchtop, SP Bel-Art
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux de déversements
Made of Polypropylene.
  • Can be used in combination with biohazard, radioactive or general purpose mats
  • Tray lip assures containment of spilled liquids that are not absorbed by the mats
  • Autoclavable
This plastic tray is designed to hold the most popular sizes of safety mats to help contain spills.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité