Beta radiation box with lid, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F249830000
BELAF249830000EA 455 EUR InStock
BELAF249830000
Beta radiation box with lid, SP Bel-Art
Dozen Bakken met bescherming tegen bèta-/gammastraling
Acrylic, clear.
  • Excellent visibility of contents
  • Includes removable lid and non-skid feet
This Beta box is made from 9,5 mm (⅜") clear acrylic with tightfitting joints that reduce exposure to radioactive isotopes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité